2',4'-Difluoracetanilid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2569-100G PC2569-25G
APOSPC2569-100GEA 724 DKK
APOSPC2569-100G APOSPC2569-25G
2',4'-Difluoracetanilid 99%
2',4'-Difluoracetanilid
Formel: C₈H₇F₂NO
Molekylvægt: 171.15 g/mol
Smeltepunkt: 122…124 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00032502
CAS-nummer: 399-36-0