Ishikawa's reagent 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC2567-100G PC2567-25G
APOSPC2567-100GEA 2410 DKK
APOSPC2567-100G APOSPC2567-25G
Ishikawa's reagent 90%
Ishikawa's reagent
Active fluorinating agent see: Ishikawa, Bull. Chem.Soc. Jpn., 1979, 52, 3377
Formel: C₇H₁₁F₆N
Kogepunkt: 56…57 °C
Massefylde: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00054683
CAS-nummer: 309-88-6
UN nummer: 2920
ADR: 8+3,II