Diethylfluormalonat 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC2564-100G PC2564-25G PC2564-5G
APOSPC2564-100GEA 491 DKK
APOSPC2564-100G APOSPC2564-25G APOSPC2564-5G
Diethylfluormalonat 97%
Diethylfluormalonat
Formel: C₇H₁₁FO₄
Kogepunkt: 121…122 °C/30mmHg
Massefylde: 1,129 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009139
CAS-nummer: 685-88-1
EINECS: 211-684-7
UN nummer: 1760
ADR: 8,III