Diethylaminosvolvtrifluorid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: DAST
PC2563-100G PC2563-25G PC2563-5G
APOSPC2563-100GEA 1590 DKK
APOSPC2563-100G APOSPC2563-25G APOSPC2563-5G
Diethylaminosvolvtrifluorid 95%
Diethylaminosvolvtrifluorid
Versatile fluorinating agent: JOC., 1975, 40, 574.
Advarsel: Has been reported to undergo explosive decomposition when heated above 90 °C.
Formel: C₄H₁₀F₃NS
Molekylvægt: 161.19 g/mol
Kogepunkt: 30…32 °C/3mmHg
Massefylde: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 23 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000363
CAS-nummer: 38078-09-0
EINECS: 253-771-2
UN nummer: 2920
ADR: 8+3 I