2-(Trifluoromethoxy)terephthalonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC2562-1G PC2562-5G PC2562-10G
APOSPC2562-1GEA 774 DKK
APOSPC2562-1G APOSPC2562-5G APOSPC2562-10G
2-(Trifluoromethoxy)terephthalonitrile 98%
2-(Trifluoromethoxy)terephthalonitrile
Formel: C₉H₃F₃N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00203479
CAS-nummer: 175278-16-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III