1-Fluoro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: alpha,alpha,beta,beta,4-Pentafluorophenetole
PC2561-1G PC2561-5G
APOSPC2561-1GEA 436 DKK
APOSPC2561-1G APOSPC2561-5G
1-Fluoro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
1-Fluoro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Formel: C₈H₅F₅O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 887268-36-2