4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2556W-250MG PC2556W-1G
APOSPC2556W-250MGEA 436 DKK
APOSPC2556W-250MG APOSPC2556W-1G
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₄Cl₂F₃N
Smeltepunkt: 104…107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00276578
CAS-nummer: 18706-33-7