3-Brom-5-Fluorphenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-3-fluoro-5-hydroxybenzene
PC2556-100G PC2556-500G
APOSPC2556-100GEA 1160 DKK
APOSPC2556-100G APOSPC2556-500G
3-Brom-5-Fluorphenol 97%
3-Brom-5-Fluorphenol
Formel: C₆H₄BrFO
Molekylvægt: 191 g/mol
Smeltepunkt: 36…40 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07783710
CAS-nummer: 433939-27-6