2,6-Dichlor-4-(trifluormethyl)anilin 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Amino-3,5-dichloro-α,α,α-trifluorotoluene, 4-Amino-3,5-dichlorobenzotrifluoride, 2,6-Dichloro-4-trifluoromethylaniline, 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)aniline
PC2554-250G PC2554-50G PC2554-25G PC2554-500G PC2554-1KG
APOSPC2554-250GEA 763 DKK
APOSPC2554-250G APOSPC2554-50G APOSPC2554-25G APOSPC2554-500G APOSPC2554-1KG
2,6-Dichlor-4-(trifluormethyl)anilin 99%
2,6-Dichlor-4-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₄Cl₂F₃N
Molekylvægt: 230.02 g/mol
Kogepunkt: 60…62 °C/1mmHg
Smeltepunkt: 34…36 °C
Massefylde: 1.532 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 88 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00052918
CAS-nummer: 24279-39-8
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS III