1,2-Dichlor-1,1,2-trifluor-2-iodethan 85%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2550-100G PC2550-25G
APOSPC2550-100GEA 1150 DKK
APOSPC2550-100G APOSPC2550-25G
1,2-Dichlor-1,1,2-trifluor-2-iodethan 85%
1,2-Dichlor-1,1,2-trifluor-2-iodethan
Formel: ClF₂CCClFI
Kogepunkt: 100…101 °C
Massefylde: 2,2 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00039402
CAS-nummer: 354-61-0