4,4'-Difluorbenzil 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2534-25G PC2534-5G
APOSPC2534-25GEA 1370 DKK
APOSPC2534-25G APOSPC2534-5G
4,4'-Difluorbenzil 98%
4,4'-Difluorbenzil
Formel: C₁₄H₈F₂O₂
Smeltepunkt: 120…122 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134541
CAS-nummer: 579-39-5