4-Brom-1-fluor-2-iodbenzen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2532-100G PC2532-25G PC2532-500G
APOSPC2532-100GEA 414 DKK
APOSPC2532-100G APOSPC2532-25G APOSPC2532-500G
4-Brom-1-fluor-2-iodbenzen 99%
4-Brom-1-fluor-2-iodbenzen
Formel: C₆H₃BrFI
Molekylvægt: 300.9000 g/mol
Kogepunkt: 247 °C
Massefylde: 2.281 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 103 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07368751
CAS-nummer: 116272-41-4