4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC250001-25G PC250001-5G
APOSPC250001-25GEA 186 DKK
APOSPC250001-25G APOSPC250001-5G
4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide 98%
4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Formel: C₉H₁₀FNO₂
Smeltepunkt: 31…34 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179265
CAS-nummer: 116332-54-8