1,2-Dichloroctafluorcyclohexen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC2500-1G PC2500-5G
APOSPC2500-1GEA 164 DKK
APOSPC2500-1G APOSPC2500-5G
1,2-Dichloroctafluorcyclohexen 97%
1,2-Dichlorooctafluorocyclohexene
Formel: C₆Cl₂F₈
Kogepunkt: 112…114 °C
Massefylde: 1,719 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039466
CAS-nummer: 336-19-6
EINECS: 206-408-7
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,II