2-Bromo-3-methoxy-1,1,1-trifluoropropane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2485-25G PC2485-5G
APOSPC2485-25GEA 6580 DKK
APOSPC2485-25G APOSPC2485-5G
2-Bromo-3-methoxy-1,1,1-trifluoropropane 97%
2-Bromo-3-methoxy-1,1,1-trifluoropropane
Formel: C₄H₆BrF₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038268
CAS-nummer: 883498-92-8