2-Brom-5-(trifluormethyl)benzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2479-25G PC2479-5G
APOSPC2479-25GEA 676 DKK
APOSPC2479-25G APOSPC2479-5G
2-Brom-5-(trifluormethyl)benzonitril 98%
2-Brom-5-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃BrF₃N
Molekylvægt: 250.02 g/mol
Kogepunkt: 107…115 °C/10mmHg
Smeltepunkt: 50…51 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03412187
CAS-nummer: 1483-55-2
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III