3,5-Dichlor-4-iod-α,α,α-trifluortoluen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2477E-1G PC2477E-5G
APOSPC2477E-1GEA 327 DKK
APOSPC2477E-1G APOSPC2477E-5G
3,5-Dichlor-4-iod-α,α,α-trifluortoluen 97%
3,5-Dichlor-4-iod-α,α,α-trifluortoluen
Formel: C₇H₂Cl₂F₃I
Molekylvægt: 340.9 g/mol
Kogepunkt: 119…120 °C/20mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00084997
CAS-nummer: 175205-56-8