3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl)methanol
PC2473-1G PC2473-250MG PC2473-5G
APOSPC2473-1GEA 1310 DKK
APOSPC2473-1G APOSPC2473-250MG APOSPC2473-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆BrF₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07777125
CAS-nummer: 85366-65-0