4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2466-1G PC2466-10G
APOSPC2466-1GEA 164 DKK
APOSPC2466-1G APOSPC2466-10G
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzonitrile 98%
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzonitrile
Formel: C₇BrF₄N
Smeltepunkt: 77…79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075282
CAS-nummer: 17823-40-4