5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2457-5G PC2457-1G PC2457-250MG
APOSPC2457-5GEA 4320 DKK
APOSPC2457-5G APOSPC2457-1G APOSPC2457-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene
Formel: C₈H₆BrF₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972695
CAS-nummer: 887268-26-0