2-Bromo-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-butene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC2451-1G PC2451-5G
APOSPC2451-1GEA 578 DKK
APOSPC2451-1G APOSPC2451-5G
2-Bromo-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-butene 97%
2-Bromo-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-butene
Formel: C₄HBrF₆
Kogepunkt: 55 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095421
CAS-nummer: 400-41-9
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,II