3-Bromo-2-fluorotoluene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzene
PC2446-100G PC2446-25G PC2446-500G
APOSPC2446-100GEA 632 DKK
APOSPC2446-100G APOSPC2446-25G APOSPC2446-500G
3-Bromo-2-fluorotoluene 98%
3-Bromo-2-fluorotoluene
Formel: C₇H₆BrF
Molekylvægt: 189.02 g/mol
Kogepunkt: 185…186 °C/760mmHg
Massefylde: 1.503 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972694
CAS-nummer: 59907-12-9
EINECS: 261-981-0