3-Bromo-4-fluorophenylacetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2441-100G PC2441-25G PC2441-5G
APOSPC2441-100GEA 1160 DKK
APOSPC2441-100G APOSPC2441-25G APOSPC2441-5G
3-Bromo-4-fluorophenylacetic acid 98%
Formel: C₈H₆BrFO₂
Smeltepunkt: 65…69 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038373
CAS-nummer: 194019-11-9