2-Bromo-4-fluorophenylacetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2440-100G PC2440-25G PC2440-5G
APOSPC2440-100GEA 2500 DKK
APOSPC2440-100G APOSPC2440-25G APOSPC2440-5G
2-Bromo-4-fluorophenylacetic acid 98%
2-Bromo-4-fluorophenylacetic acid
Formel: C₈H₆BrFO₂
Smeltepunkt: 116…118 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04107675
CAS-nummer: 61150-59-2