2-Chlor-4-trifluormethylpyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC2437-100G PC2437-25G PC2437-5G
APOSPC2437-100GEA 2220 DKK
APOSPC2437-100G APOSPC2437-25G APOSPC2437-5G
2-Chlor-4-trifluormethylpyridin 98%
2-Chlor-4-trifluormethylpyridin
Formel: C₆H₃ClF₃N
Molekylvægt: 181.54 g/mol
Kogepunkt: 145…147 °C
Smeltepunkt: -1
Massefylde: 1.411 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042224
CAS-nummer: 81565-18-6
UN nummer: 1992
ADR: 3+6.1 III