1,2,3-Trifluor-5-nitrobenzen

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

Synonymer: 1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene, 3,4,5-Trifluoronitrobenzene

PC2435-100G PC2435-25G PC2435-5G
APOSPC2435-100GEA 1640 DKK
APOSPC2435-100G APOSPC2435-25G APOSPC2435-5G
1,2,3-Trifluor-5-nitrobenzen
1,2,3-Trifluor-5-nitrobenzen
Formel: C₆H₂F₃NO₂
Molekylvægt: 177.08 g/mol
Massefylde: 1.517 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00456803
CAS-nummer: 66684-58-0
EINECS: 266-447-0
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR