2,6-Dichlor-4-Fluorphenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC2433-100G PC2433-25G PC2433-5G
APOSPC2433-100GEA 2180 DKK
APOSPC2433-100G APOSPC2433-25G APOSPC2433-5G
2,6-Dichlor-4-Fluorphenol 98%
2,6-Dichlor-4-Fluorphenol
Formel: C₆H₃Cl₂FO
Molekylvægt: 180.99 g/mol
Kogepunkt: 142 °C/100mmHg
Smeltepunkt: 47…51 °C
Flammepunkt: 103 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010675
CAS-nummer: 392-71-2
EINECS: 609-626-4
UN nummer: 3261
ADR: 8 III