3-Bromo-4'-fluorobiphenyl 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromo-4'-Fluoro-1,1'-biphenyl
PC2411-1G PC2411-5G
APOSPC2411-1GEA 1960 DKK
APOSPC2411-1G APOSPC2411-5G
3-Bromo-4'-fluorobiphenyl 97%
3-Bromo-4'-fluorobiphenyl
Formel: C₁₂H₈BrF
Molekylvægt: 251.0943 g/mol
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038228
CAS-nummer: 10540-35-9