3-Brom-5-Fluorbenzylalkohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3-Bromo-5-fluorophenyl)methanol
PC2406-1G PC2406-25G PC2406-5G
APOSPC2406-1GEA 164 DKK
APOSPC2406-1G APOSPC2406-25G APOSPC2406-5G
3-Brom-5-Fluorbenzylalkohol 98%
3-Brom-5-Fluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆BrFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116320
CAS-nummer: 216755-56-5