3,5-Dichlor-α,α,α,4-tetrafluortoluen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,3-Dichloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Dichloro-4-fluorobenzotrifluoride
PC2403-25G PC2403-1G PC2403-5G
APOSPC2403-25GEA 2510 DKK
APOSPC2403-25G APOSPC2403-1G APOSPC2403-5G
3,5-Dichlor-α,α,α,4-tetrafluortoluen 98%
3,5-Dichlor-α,α,α,4-tetrafluortoluen
Formel: C₇H₂Cl₂F₄
Kogepunkt: 166…168 °C
Massefylde: 1,555 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00068183
CAS-nummer: 77227-81-7
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III