2,4-Dichlor-3,5-dinitro-α,α,α-trifluortoluen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2395-1G PC2395-5G
APOSPC2395-1GEA 164 DKK
APOSPC2395-1G APOSPC2395-5G
2,4-Dichlor-3,5-dinitro-α,α,α-trifluortoluen 98%
2,4-Dichlor-3,5-dinitro-α,α,α-trifluortoluen
Formel: C₇HCl₂F₃N₂O₄
Kogepunkt: 291…294 °C
Smeltepunkt: 74…78 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042480
CAS-nummer: 29091-09-6
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III