4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)ethanone
PC2391-1G PC2391-25G PC2391-5G
APOSPC2391-1GEA 164 DKK
APOSPC2391-1G APOSPC2391-25G APOSPC2391-5G
4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 98%
4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Formel: C₈H₆BrFO
Molekylvægt: 217.04 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03411551
CAS-nummer: 625446-22-2