4-Bromo-1,5-dimethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2390-100MG PC2390-1G PC2390-250MG
APOSPC2390-100MGEA 687 DKK
APOSPC2390-100MG APOSPC2390-1G APOSPC2390-250MG
4-Bromo-1,5-dimethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 98%
4-Bromo-1,5-dimethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₆H₆BrF₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972688
CAS-nummer: 721402-02-4