4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2389-1G PC2389-5G PC2389-10G
APOSPC2389-1GEA 164 DKK
APOSPC2389-1G APOSPC2389-5G APOSPC2389-10G
4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₇F₃O₂
Smeltepunkt: 37…40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01091012
CAS-nummer: 50823-87-5