2,6-Difluor-4-methoxybenzoesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2383-25G PC2383-5G PC2383-1G
APOSPC2383-25GEA 0 DKK
APOSPC2383-25G APOSPC2383-5G APOSPC2383-1G
2,6-Difluor-4-methoxybenzoesyre 97%
2,6-Difluor-4-methoxybenzoesyre
Formel: C₈H₆F₂O₃
Molekylvægt: 188.13 g/mol
Smeltepunkt: 184…188 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02949623
CAS-nummer: 123843-65-2