2-Phenyl-5-(trifluoromethyl)oxazole-4-carboxylic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC2355-1G
PC2355-250MG
APOSPC2355-1GEA
819
DKK
APOSPC2355-1G
APOSPC2355-250MG
2-Phenyl-5-(trifluoromethyl)oxazole-4-carboxylic acid 95+%
2-Phenyl-5-(trifluoromethyl)oxazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₆F₃NO₃ Smeltepunkt: 170…172 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00203251 CAS-nummer: 236736-23-5 |