4-Brom-3-fluorbenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2354-5G PC2354-100G PC2354-25G
APOSPC2354-5GEA 164 DKK
APOSPC2354-5G APOSPC2354-100G APOSPC2354-25G
4-Brom-3-fluorbenzoesyre 98%
4-Brom-3-fluorbenzoesyre
Formel: C₇H₄BrFO₂
Smeltepunkt: 209…212 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00672932
CAS-nummer: 153556-42-4