2-(Trifluormethoxy)phenylacetonitril 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(Cyanmethyl)-2-(trifluormethoxy)benzene, 2-(Trifluoromethoxy)benzyl cyanide
PC2346-1G PC2346-5G PC2346-25G
APOSPC2346-1GEA 164 DKK
APOSPC2346-1G APOSPC2346-5G APOSPC2346-25G
2-(Trifluormethoxy)phenylacetonitril 96%
2-(Trifluormethoxy)phenylacetonitril
Formel: C₉H₆F₃NO
Molekylvægt: 201.15
Kogepunkt: 222…223 °C
Massefylde: 1.28 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236326
CAS-nummer: 137218-25-8
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III