1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4,6-heptanedione 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC2345-10G PC2345-5G
APOSPC2345-10GEA 1640 DKK
APOSPC2345-10G APOSPC2345-5G
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4,6-heptanedione 97%
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4,6-heptanedione
Formel: C₇H₅F₇O₂
Kogepunkt: 56…57 °C/38mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00511282
CAS-nummer: 356-30-9