3,4-Dichlorbenzotrifluorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC2340-100G PC2340-500G
APOSPC2340-100GEA 164 DKK
APOSPC2340-100G APOSPC2340-500G
3,4-Dichlorbenzotrifluorid 98%
3,4-Dichlorbenzotrifluorid
Formel: C₇H₃Cl₂F₃
Kogepunkt: 173…174 °C
Smeltepunkt: –12 °C
Massefylde: 1,479 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000555
CAS-nummer: 328-84-7
EINECS: 206-337-1
UN nummer: 1760
ADR: 8,III