Dibutylammonium tetrafluoroborate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Di-N-butylammonium tetrafluoroborate
PC2332-100G
PC2332-25G
APOSPC2332-100GEA
3120
DKK
APOSPC2332-100G
APOSPC2332-25G
Dibutylammonium tetrafluoroborate 98%
Dibutylammonium tetrafluoroborate
Formel:
C₈H₂₀BF₄N Molekylvægt: 217.06 g/mol Smeltepunkt: 266 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00034899 CAS-nummer: 12107-76-5 |