2,6-Dibrom-4-(trifluormethyl)anilin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Amino-3,5-dibromo-α,α,α-trifluorotoluene
PC2330D-100G PC2330D-25G PC2330D-5G
APOSPC2330D-100GEA 1090 DKK
APOSPC2330D-100G APOSPC2330D-25G APOSPC2330D-5G
2,6-Dibrom-4-(trifluormethyl)anilin 95%
2,6-Dibrom-4-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₄Br₂F₃N
Molekylvægt: 318.92 g/mol
Kogepunkt: 64…65 °C/0.1mmHg
Smeltepunkt: 34…40 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00068181
CAS-nummer: 72678-19-4