2,6-Dibrom-4-(trifluormethoxy)anilin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2330B-100G PC2330B-10G PC2330B-50G
APOSPC2330B-100GEA 262 DKK
APOSPC2330B-100G APOSPC2330B-10G APOSPC2330B-50G
2,6-Dibrom-4-(trifluormethoxy)anilin 97%
2,6-Dibrom-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₄Br₂F₃NO
Molekylvægt: 334.92 g/mol
Kogepunkt: 65 °C/0.1mmHg
Smeltepunkt: 70…72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153113
CAS-nummer: 88149-49-9