5-Fluor-2-nitrobenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC2319-100G
PC2319-25G
PC2319-5G
APOSPC2319-100GEA
589
DKK
APOSPC2319-100G
APOSPC2319-25G
APOSPC2319-5G
5-Fluor-2-nitrobenzoesyre 98%
5-Fluor-2-nitrobenzoesyre
Formel:
C₇H₄FNO₄ Smeltepunkt: 131…138 °C Flammepunkt: >110 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00055635 CAS-nummer: 320-98-9 |