1,4-Dibromtetrafluorbenzen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2310-5G PC2310-1G PC2310-25G
APOSPC2310-5GEA 491 DKK
APOSPC2310-5G APOSPC2310-1G APOSPC2310-25G
1,4-Dibromtetrafluorbenzen 98%
1,4-Dibromtetrafluorbenzen
Formel: C₆Br₂F₄
Smeltepunkt: 78…81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000309
CAS-nummer: 344-03-6
EINECS: 206-448-5