2-Brom-4-Fluorbenzensulfonylchlorid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC2305-10G PC2305-25G PC2305-5G
APOSPC2305-10GEA 924 DKK
APOSPC2305-10G APOSPC2305-25G APOSPC2305-5G
2-Brom-4-Fluorbenzensulfonylchlorid 97%
2-Brom-4-Fluorbenzensulfonylchlorid
Formel: C₆H₃BrClFO₂S
Kogepunkt: 264…265 °C
Massefylde: 1,87 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 35 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094149
CAS-nummer: 351003-45-7
UN nummer: 2921
ADR: 8+4.1,II