2-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)anilin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3,5-Bis(trifluoromethyl)-2-bromoaniline
PC2298-1G PC2298-5G
APOSPC2298-1GEA 164 DKK
APOSPC2298-1G APOSPC2298-5G
2-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)anilin 97%
2-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)anilin
Formel: C₈H₄BrF₆N
Molekylvægt: 308.02 g/mol
Smeltepunkt: 33…37 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134419
CAS-nummer: 174824-16-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III