3,5-Bis(trifluoromethyl)toluene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
PC2296-1G PC2296-25G PC2296-5G
APOSPC2296-1GEA 1040 DKK
APOSPC2296-1G APOSPC2296-25G APOSPC2296-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)toluene 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)toluene
Formel: C₉H₆F₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972861
CAS-nummer: 75462-61-2