3,5-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-fluorobenzene
PC2283-5G PC2283-100G PC2283-25G
APOSPC2283-5GEA 164 DKK
APOSPC2283-5G APOSPC2283-100G APOSPC2283-25G
3,5-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene
Formel: C₈H₃F₇
Molekylvægt: 232.1 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017997
CAS-nummer: 35564-19-3