2-Fluoro-1,3-bis-(trifluoromethyl)benzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC2281-25G PC2281-50G PC2281-5G PC2281-1G
APOSPC2281-25GEA 4910 DKK
APOSPC2281-25G APOSPC2281-50G APOSPC2281-5G APOSPC2281-1G
2-Fluoro-1,3-bis-(trifluoromethyl)benzene 97%
2-Fluoro-1,3-bis-(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₈H₃F₇
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972866
CAS-nummer: 887268-09-9